1,3-Dimethoxybenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Resorcindimethylether
A13380.22
A13380.36
A13380.22EA
27.5
EUR
A13380.22
A13380.36
1,3-Dimethoxybenzol ≥98%
1,3-Dimethoxybenzol
Purity: 98%
CAS No.: 151-10-0
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5250
Odour: Characteristic
Melting Point: -52°
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 878582
MDL No.: MFCD00008384
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,17 g/mol Siedepunkt: 217…218 °C Schmelzpunkt: –52 °C Dichte: 1,065 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008384 CAS-Nummer: 151-10-0 EINECS: 205-783-4 |