2-Methoxyethylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
709123-1G 709123-5G
SIAL709123-1GEA 37.2 EUR
SIAL709123-1G SIAL709123-5G
2-Methoxyethylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyethylisothiocyanat
Formel: C₄H₇NOS
Molecular Weight: 117,17 g/mol
Siedepunkt: 88,5…92 °C (23.5 mmHg)
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041126
CAS-Nummer: 38663-85-3
EINECS: 254-070-4