5-Fluorsalicylsäure

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 5-Fluor-2-hydroxybenzoesäure

JFD01252.250 JFD01252.1
CHMPJFD01252.250EA 0 EUR
CHMPJFD01252.250 MAYBJFD01252.1
5-Fluorsalicylsäure
5-Fluorsalicylsäure
Formel: C₇H₅FO₃
Molecular Weight: 156,11 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180 °C
MDL: MFCD00002456
CAS-Nummer: 345-16-4
EINECS: 206-455-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR