2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
006412-1G 006412-5G
FLUO006412-1GEA 39.9 EUR
FLUO006412-1G FLUO006412-5G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylalkohol
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
MDL: MFCD00061168
CAS-Nummer: 152211-15-9