4-Chromanon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4-Chromanone
BTB12561.250 BTB12561.1
CHMPBTB12561.250EA 0 EUR
CHMPBTB12561.250 MAYBBTB12561.1
4-Chromanon
4-Chromanon
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
MDL: MFCD00006840
CAS-Nummer: 491-37-2
EINECS: 207-736-3