2-Acetylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-(2-Thienyl)-1-ethanon, Methyl-2-thienylketon
A22602-100G A22602-25G
SIALA22602-100GEA 56.3 EUR
SIALA22602-100G SIALA22602-25G
2-Acetylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Acetylthiophen
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126.18 g/mol
Siedepunkt: 214
Schmelzpunkt: 9
Dichte: 1.1704 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005442
CAS-Nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II