4-Brom-1-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-4-bromnaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A43405-25G A43405-5G
SIALA43405-25GEA 333 EUR
SIALA43405-25G SIALA43405-5G
4-Brom-1-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-1-naphthylamin
Formel: C₁₀H₈BrN
Molecular Weight: 222,08 g/mol
MDL: MFCD00004023
CAS-Nummer: 2298-07-9
EINECS: 218-944-9