1-Adamantanethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(2-Hydroxyethyl)adamantan, 1-(2-Hydroxyethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 2-(1-Adamantyl)ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
188115-1G 188115-5G
SIAL188115-1GEA 60.7 EUR
SIAL188115-1G SIAL188115-5G
1-Adamantanethanol, Sigma-Aldrich®
1-Adamantanethanol
Formel: C₁₂H₂₀O
Molecular Weight: 180,29 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98,5…100 °C
MDL: MFCD00074756
CAS-Nummer: 6240-11-5
EINECS: 228-353-8