Bromacetaldehyddimethylacetal ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brom-1,1-dimethoxyethan
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kaliumcarbonat
A11324.0B
A11324.14
A11324.30
A11324.0BEA
685
EUR
A11324.0B
A11324.14
A11324.30
Bromacetaldehyddimethylacetal ≥97% stabilisiert
Bromacetaldehyddimethylacetal
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 97+%
CAS No.: 7252-83-7
Molecular Formula: C6H13BrO2
Formula Weight: 169.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 150°
Beilstein Reference: 1280132
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00000213
Formel:
BrH₂CCH(OCH₃)₂ Molecular Weight: 169.02 g/mol Siedepunkt: 150 °C Dichte: 1.435 Flammpunkt: 54 °C (129 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000213 CAS-Nummer: 7252-83-7 EINECS: 230-669-6 UN: 2929 ADR: 6.1 II |