Thymin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methyluracil, 2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidin
T0376-100G T0376-10G T0376-25G T0376-5G
SIALT0376-100GEA 425 EUR
SIALT0376-100G SIALT0376-10G SIALT0376-25G SIALT0376-5G
Thymin, Sigma-Aldrich®
Thymin
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 389 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 218 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00006026
CAS-Nummer: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 12,09539