2-Amino-6-methylbenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Methylbenzothiazol-2-ylamine
HC-2141-25G HC-2141-100G
COBBHC-2141-25GEA 126 EUR
COBBHC-2141-25G COBBHC-2141-100G
2-Amino-6-methylbenzothiazol
2-Amino-6-methylbenzothiazole
Formel: C₈H₈N₂S
Molecular Weight: 164,23 g/mol
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 142 °C
MDL: MFCD00005789
CAS-Nummer: 2536-91-6
EINECS: 219-801-3