2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1454-100G PY-1454-1G PY-1454-25G PY-1454-5G
COBBPY-1454-100GEA 0 EUR
COBBPY-1454-100G COBBPY-1454-1G COBBPY-1454-25G COBBPY-1454-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 146…147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,411 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042224
CAS-Nummer: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3,III