1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: β,β,β-Trichlor-tert-butylalkohol Hemihydrat, Chloreton Hemihydrat, Chlorbutol Hemihydrat, 2-Methyl-1,1,1-trichlor-2-propanol Hemihydrat, Chlorbutanol Hemihydrat, Acetonchloroform Hemihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

20801-2.5KG 20801-25KG
SIAL20801-2.5KGEA 526 EUR
SIAL20801-2.5KG SIAL20801-25KG
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Formel: C₈H₁₆Cl₆O₃
Molecular Weight: 372.93 g/mol
Siedepunkt: 167
Schmelzpunkt: 78
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179352
CAS-Nummer: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR