2-Naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: β-Naphthalinsulfonsäure, Naphthalin-2-sulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
249548-100G 249548-5G
SIAL249548-100GEA 122 EUR
SIAL249548-100G SIAL249548-5G
2-Naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
2-Naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₈O₃S
Molecular Weight: 208.24 g/mol
Siedepunkt: ∼350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124
Dichte: 1.441
MDL: MFCD00149271
CAS-Nummer: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
Merck Index: 12,06464