3-(Aminomethyl)pyridin

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 3-Picolamin, 3-Picolylamin, 3-Pyridylmethylamin, (3-Pyridyl)methylamin

CC04113.10 CC04113.1
MAYBCC04113.10EA 0 EUR
MAYBCC04113.10 MAYBCC04113.1
3-(Aminomethyl)pyridin
3-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,0712 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006412
CAS-Nummer: 3731-52-0
EINECS: 223-091-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR