1,4-Dimethoxybenzol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Hydrochinondimethylether
115410010 115411000 115415000
ACRO115410010EA 107 EUR
ACRO115410010 ACRO115411000 ACRO115415000
1,4-Dimethoxybenzol 99+%
1,4-Dimethoxybenzol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138.17 g/mol
Siedepunkt: 212.6
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Dichte: 1.05 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008401
CAS-Nummer: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to grey Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥99.0 %