6-Indolcarbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Indol-6-carboxaldehyd
IN-0017-5G IN-0017-25G IN-0017-1G
COBBIN-0017-5GEA 97.2 EUR
COBBIN-0017-5G COBBIN-0017-25G COBBIN-0017-1G
6-Indolcarbaldehyd
6-Indolcarbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
MDL: MFCD02179596
CAS-Nummer: 1196-70-9