1-Ethyl-3-methylimidazoliumdicyanamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: EMIM DCA
713384-100G 713384-1KG
SIAL713384-100GEA 398 EUR
SIAL713384-100G SIAL713384-1KG
1-Ethyl-3-methylimidazoliumdicyanamid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Formel: C₈H₁₁N₅
Molecular Weight: 177.21 g/mol
MDL: MFCD08276373
CAS-Nummer: 370865-89-7