1,4-Dimethoxybenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Hydrochinondimethylether
A12822.0E A12822.22 A12822.36
A12822.0EEA 333 EUR
A12822.0E A12822.22 A12822.36
1,4-Dimethoxybenzol ≥98%
1,4-Dimethoxybenzol
Purity: 98% CAS No.: 150-78-7 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 94°(201°F) Odour: Sweet Boiling Point: 212° Beilstein Reference: 774605 MDL No.: MFCD00008401
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 212 °C
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Dichte: 1,053
Flammpunkt: 94 °C (201 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008401
CAS-Nummer: 150-78-7
EINECS: 205-771-9