Harnsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6,8-Trihydroxypurin, Purin-2,6,8-triol
U0881-100G U0881-10G U0881-25G
SIALU0881-100GEA 669 EUR
SIALU0881-100G SIALU0881-10G SIALU0881-25G
Harnsäure, Sigma-Aldrich®
Harnsäure
Formel: C₅H₄N₄O₃
Molecular Weight: 168,11 g/mol
Schmelzpunkt: 436 °C
Dichte: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005712
CAS-Nummer: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014