4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
AN-1049-5G AN-1049-25G AN-1049-100G
COBBAN-1049-5GEA 37.9 EUR
COBBAN-1049-5G COBBAN-1049-25G COBBAN-1049-100G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molecular Weight: 189,11 g/mol
Siedepunkt: 193…195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…68 °C
MDL: MFCD00061284
CAS-Nummer: 67515-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III