di-Natrium-β-glycerophosphat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: ortho-Phosphorsäure(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl)ester Dinatriumsalz Hydrat
G9422-500G G9422-50G
SIALG9422-500GEA 1320 EUR
SIALG9422-500G SIALG9422-50G
di-Natrium-β-glycerophosphat Hydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natrium-β-glycerophosphat Hydrat
Formel: C₃H₇Na₂O₆P·H₂O
Molecular Weight: 234,05 g/mol
MDL: MFCD00149082
CAS-Nummer: 154804-51-0
EINECS: 212-464-3