3,4-Dimethoxyphenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
186700100 186700500
ACRO186700100EA 137 EUR
ACRO186700100 ACRO186700500
3,4-Dimethoxyphenol 97%
3,4-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Siedepunkt: 120 - 122 °C (0,2 -rr)
Schmelzpunkt: 77…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008390
CAS-Nummer: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %