2-Brom-1-methylimidazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brom-1-methyl-1H-imidazol
H52407.03
H52407.06
H52407.03EA
114
EUR
H52407.03
H52407.06
2-Brom-1-methylimidazol 95%
2-Bromo-1-methylimidazole
Purity: 95%
CAS No.: 16681-59-7
Molecular Formula: C4H5BrN2
Formula Weight: 161.00
Flash Point:
Formel:
C₄H₅BrN₂ Molecular Weight: 161 g/mol Siedepunkt: 172 °C Dichte: 1,649 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179525 CAS-Nummer: 16681-59-7 |