5-Brom-2-iodbenzotrifluorid
Lieferant: CHEMPUR
FL13247.POR 013247-25G 013247-5G
CHMPFL13247.POREA 0 EUR
CHMPFL13247.POR FLUO013247-25G FLUO013247-5G
5-Brom-2-iodbenzotrifluorid
5-Brom-2-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrF₃I
MDL: MFCD00672935
CAS-Nummer: 364-12-5