3,4-Dimethoxyphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11344.06 A11344.14 A11344.22
A11344.06EA 82.8 EUR
A11344.06 A11344.14 A11344.22
3,4-Dimethoxyphenol ≥98%
3,4-Dimethoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 2033-89-8 Molecular Formula: C8H10O3 Formula Weight: 154.16 Melting Point: 79-82° Boiling Point: 167°/14mm MDL No.: MFCD00008390
Formel: C₈H₁₀O₃
Siedepunkt: 167 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008390
CAS-Nummer: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4