3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
259594-1G 259594-5G
SIAL259594-1GEA 112 EUR
SIAL259594-1G SIAL259594-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd Monohydrat, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd Monohydrat
Formel: C₇H₆O₄·1H₂O
Molecular Weight: 172,14 g/mol
MDL: MFCD00149124
CAS-Nummer: 207742-88-9
EINECS: 237-168-1