3-Acetylbenzolsulfonylchlorid 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Acetylbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Acetylbenzolsulfochlorid, 3-Acetylbenzolsulfonsäurechlorid
H32447.03 H32447.06
H32447.03EA 71.7 EUR
H32447.03 H32447.06
3-Acetylbenzolsulfonylchlorid 97
3-Acetylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 73035-16-2 Molecular Formula: C8H7ClO3S Formula Weight: 218.66 Melting Point: 42-43° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03424979
Formel: C₈H₇ClO₃S
Molecular Weight: 218.66
Schmelzpunkt: 42…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424979
CAS-Nummer: 73035-16-2
UN: 3261
ADR: 8 III