Bis(pentafluorphenyl)carbonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Bis(pentafluorophenyl) Carbonate
H54880.06 H54880.14
H54880.06EA 182 EUR
H54880.06 H54880.14
Bis(pentafluorphenyl)carbonat ≥98%
Bis(pentafluorphenyl)carbonat
Purity: 98+% CAS No.: 59483-84-0 Molecular Formula: C13F10O3 Formula Weight: 394.12 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-50° Beilstein Reference: 2029727 MDL No.: MFCD00368353
Formel: C₁₃F₁₀O₃
Molecular Weight: 394,13 g/mol
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00368353
CAS-Nummer: 59483-84-0