2-Amino-6-ethylpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
6-Ethylpyridin-2-amin, 6-Ethyl-2-pyridylamin
BTB11177.1
BTB11177.10
BTB11177.50
MAYBBTB11177.1EA
0
EUR
MAYBBTB11177.1
MAYBBTB11177.10
MAYBBTB11177.50
2-Amino-6-ethylpyridin
2-Amino-6-ethylpyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,17 g/mol |
MDL:
MFCD00218265 CAS-Nummer: 21717-29-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |