1-Undecanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Undecylalkohol, 1-Undecylalkohol, Decylcarbinol, 1-Hydroxyundecan
U1001-100G U1001-500G
SIALU1001-100GEA 49.4 EUR
SIALU1001-100G SIALU1001-500G
1-Undecanol, Sigma-Aldrich®
1-Undecanol
Formel: C₁₁H₂₄O
Molecular Weight: 172,31 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004751
CAS-Nummer: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
UN: 3082
ADR: 9,III