Glycerin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2,3-Propantriol, Glycerol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
G2025-100ML
G2025-500ML
SIALG2025-100MLEA
113
EUR
SIALG2025-100ML
SIALG2025-500ML
Glycerin, Sigma-Aldrich®
Glycerin
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18,6 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 177 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004722 CAS-Nummer: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |