2,6-Dimethoxyphenol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
115590250 115591000 115595000
ACRO115590250EA 38 EUR
ACRO115590250 ACRO115591000 ACRO115595000
2,6-Dimethoxyphenol 99%
2,6-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…56 °C
Flammpunkt: 140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064434
CAS-Nummer: 91-10-1
EINECS: 202-041-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥98.5 %