1-Octen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Octylen, Caprylen
W429300-1KG
W429300-5KG
W429300-SAMPLE
SIALW429300-1KGEA
150
EUR
SIALW429300-1KG
SIALW429300-5KG
SIALW429300-SAMPLE
1-Octen, Sigma-Aldrich®
1-Octen
Formel:
C₈H₁₆ Molecular Weight: 112.22 g/mol Siedepunkt: 121 Schmelzpunkt: –102 °C Dichte: 0.7152 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 8 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009548 CAS-Nummer: 111-66-0 EINECS: 203-893-7 UN: 3295 ADR: 3 II Merck Index: 13,01770 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...