2-Brom-1,4-dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252743-25G 252743-5G
SIAL252743-25GEA 57.4 EUR
SIAL252743-25G SIAL252743-5G
2-Brom-1,4-dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-1,4-dimethoxybenzol
Formel: C₈H₉BrO₂
Molecular Weight: 217,06 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (0,2 mmHg)
Dichte: 1,445 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00008355
CAS-Nummer: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7