3-Chlor-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
565040-1G 565040-5G
SIAL565040-1GEA 71.1 EUR
SIAL565040-1G SIAL565040-5G
3-Chlor-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-4-methoxybenzaldehyd
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170.6 g/mol
MDL: MFCD00016601
CAS-Nummer: 4903-09-7
EINECS: 225-532-2