Methyl-4-brombutyrat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-bromobutanoate
365830100
365830500
ACRO365830100EA
22.5
EUR
ACRO365830100
ACRO365830500
Methyl-4-brombutyrat 98+%
Methyl-4-brombutyrat
Formel:
C₅H₉BrO₂ Molecular Weight: 181.03 g/mol Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041482 CAS-Nummer: 4897-84-1 EINECS: 225-523-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |