Mesityloxid ≥90% remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-3-penten-2-one
A15111.AE
A15111.AK
A15111.AP
A15111.AU
A15111.AEEA
46.2
EUR
A15111.AE
A15111.AK
A15111.AP
A15111.AU
Mesityloxid ≥90% remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Mesityloxid
Purity: 90+%
CAS No.: 141-79-7
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 30°(86°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.856
Refractive Index: 1.4440
Appearance: Colourless
Odour: honigähnlich
Melting Point: -59°
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1361550
Merck Reference: 14,5908
UN No.: 1229
MDL No.: MFCD00008900
Formel:
C₆H₁₀O Siedepunkt: 129…130 °C Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 0,856 Flammpunkt: 30 °C (86 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008900 CAS-Nummer: 141-79-7 EINECS: 205-502-5 UN: 1229 ADR: 3,III Merck Index: 14,5908 |