1-Methyl-2-piperidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Methylpiperidin-2-one, N-Methyl-2-piperidone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M73788-10G M73788-25G
SIALM73788-10GEA 221 EUR
SIALM73788-10G SIALM73788-25G
1-Methyl-2-piperidon, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-piperidon
Formel: C₆H₁₁NO
Molecular Weight: 113,16 g/mol
MDL: MFCD00006555
CAS-Nummer: 931-20-4
EINECS: 213-231-9