1-Methyl-4-piperidon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Methyl-4-piperidone
156921000 156925000
ACRO156921000EA 74.7 EUR
ACRO156921000 ACRO156925000
1-Methyl-4-piperidon 98%
1-Methyl-4-piperidon
Formel: C₆H₁₁NO
Molecular Weight: 113,16 g/mol
Siedepunkt: 55…58 °C (10 mmHg)
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006191
CAS-Nummer: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN: 2924
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %