Dimethylmalonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2-Dimethylmalonic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D168009-25G D168009-5G
SIALD168009-25GEA 85.3 EUR
SIALD168009-25G SIALD168009-5G
Dimethylmalonsäure, Sigma-Aldrich®
Dimethylmalonsäure
Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132,12 g/mol
MDL: MFCD00004193
CAS-Nummer: 595-46-0
EINECS: 209-867-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR