Dinatriummalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodium malonate dibasic, Malonic acid disodium salt
63409-100G 63409-500G
SIAL63409-100GEA 113 EUR
SIAL63409-100G SIAL63409-500G
Dinatriummalonat, Sigma-Aldrich®
Dinatriummalonat
Formel: C₃H₂Na₂O₄
Molecular Weight: 148,03 g/mol
MDL: MFCD00002708
CAS-Nummer: 141-95-7
EINECS: 205-514-0