Palladium(II)sulfat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
205788-1G 205788-5G
SIAL205788-1GEA 186 EUR
SIAL205788-1G SIAL205788-5G
Palladium(II)sulfat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) sulphate
Formel: O₄PdS
Molecular Weight: 202,48 g/mol
MDL: MFCD00011173
CAS-Nummer: 13566-03-5
EINECS: 236-957-8
UN: 3260
ADR: 8,II