1-Butylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
008902-1G 008902-5G
FLUO008902-1GEA 45.9 EUR
FLUO008902-1G FLUO008902-5G
1-Butylpiperazin
1-Butylpiperazin
Formel: C₈H₁₈N₂
Molecular Weight: 142,24 g/mol
MDL: MFCD00039702
CAS-Nummer: 5610-49-1