2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(tert-Butyl)-2,6-dibromoaniline, 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)aniline
AN-1242-25G
AN-1242-5G
AN-1242-1G
COBBAN-1242-25GEA
262
EUR
COBBAN-1242-25G
COBBAN-1242-5G
COBBAN-1242-1G
2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin
2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin
Formel:
C₁₀H₁₃Br₂N Molecular Weight: 307.03 g/mol |
MDL:
MFCD06657952 CAS-Nummer: 10546-67-5 |