4-Chlorbutyrylchlorid 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Chlorobutanoyl Chloride

108902500 108900010
ACRO108902500EA 36.3 EUR
ACRO108902500 ACRO108900010
4-Chlorbutyrylchlorid 98%
4-Chlorbutyrylchlorid
Formel: C₄H₆Cl₂O
Molecular Weight: 141 g/mol
Siedepunkt: 173…174 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 1,25 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000754
CAS-Nummer: 4635-59-0
EINECS: 225-059-1
UN: 2922
ADR: 8,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4605 to 1.4625 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Solubility (in water) Passes test
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.02 % 2-Butanone
Titrable acid ≤0.0005 meq/g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR