4-Chlorbutyrylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Chlorobutanoyl Chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C30604-100G C30604-5G
SIALC30604-100GEA 54 EUR
SIALC30604-100G SIALC30604-5G
4-Chlorbutyrylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorbutyrylchlorid
Formel: C₄H₆Cl₂O
Molecular Weight: 141 g/mol
MDL: MFCD00000754
CAS-Nummer: 4635-59-0
EINECS: 225-059-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II