4-Chlorbutyrylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlorobutanoyl Chloride
A12249.09 A12249.0B A12249.30
A12249.09EA 27.4 EUR
A12249.09 A12249.0B A12249.30
4-Chlorbutyrylchlorid ≥98%
4-Chlorbutyrylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 4635-59-0 Molecular Formula: C4H6Cl2O Formula Weight: 141.00 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Acrid Melting Point: -49° Boiling Point: 173-174° Beilstein Reference: 773860 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00000754
Formel: C₄H₆Cl₂O
Molecular Weight: 141 g/mol
Siedepunkt: 173…174 °C
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 1,258
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000754
CAS-Nummer: 4635-59-0
EINECS: 225-059-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II