Ethylvinylketon ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Penten-3-on
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
L06829.06 L06829.14
L06829.06EA 99.6 EUR
L06829.06 L06829.14
Ethylvinylketon ≥97% stabilisiert
Ethylvinylketon
Stabilized
Purity: 97% CAS No.: 1629-58-9 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -6°(21°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Pungent Boiling Point: 103-104° Beilstein Reference: 1735857 UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00009316
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C
Dichte: 0,844
Flammpunkt: –6 °C (21 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009316
CAS-Nummer: 1629-58-9
EINECS: 216-624-3
UN: 3286
ADR: 3,II