(±)-2-Aminobuttersäure 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid

172091000 172090250
ACRO172091000EA 118 EUR
ACRO172091000 ACRO172090250
(±)-2-Aminobuttersäure 99%
(±)-2-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Schmelzpunkt: 291…293 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008093
CAS-Nummer: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Assay ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR